4-Nitrotoluol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

129050010 129050050 129051000
ACRO129050010EA 78.6 EUR
ACRO129050010 ACRO129050050 ACRO129051000
4-Nitrotoluol 99%
4-Nitrotoluol
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 238,3
Schmelzpunkt: 51…54 °C
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007366
CAS-Nummer: 99-99-0
EINECS: 202-808-0
UN: 3446
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06748

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 54 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR