4-Nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N27322-100G N27322-1KG
SIALN27322-100GEA 33.5 EUR
SIALN27322-100G SIALN27322-1KG
4-Nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
4-Nitrotoluol
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 238,3
Schmelzpunkt: 51
Dichte: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 106
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007366
CAS-Nummer: 99-99-0
EINECS: 202-808-0
UN: 3446
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06748