Vortex-Schüttler, CLASSIC und WIZARD
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F202A0173 F202A0175
444-0745EA 210 EUR
444-0745 444-0746
Vortex-Schüttler, CLASSIC und WIZARD
Schüttler Vortex-Schüttler
Niedrige und ergonomisch gestaltete Mixer mit erhöhter Stabilität. Epoxidbeschichtete Zinklegierung bietet eine hervorragende Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit. Drei rutschfeste Füße absorbieren Erschütterungen und erhöhen die Standfestigkeit auf der Arbeitsfläche.
Der CLASSIC ist ideal für diverse Mischanforderungen. Er verfügt über zwei Betriebsmodi (automatischer Berührungsmodus oder kontinuierlich) und ist es möglich, die Vibrationsfrequenz zu ändern.
Spezieller Schalter gewährleistet maximale Stabilität für die ausgewählte Betriebsart
Der WIZARD arbeitet mit optischen Technologien. Er verfügt über zwei Betriebsmodi (Sensor oder kontinuierlich) und es ist möglich, die Vibrationsfrequenz zu ändern.
- Der Sensor-Modus verwendet ein Infrarotsensorsystem, das das Vorhandensein des Reagenzglases erkennt und automatisch die Vibration aktiviert
- Der Bediener muss keinen Druck aufbringen
- Betrieb mit variabler Drehzahl (elektronisch gesteuert)
IP Protection Class according to DIN EN 60259: IP 42
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60259: IP 42.
Lieferumfang: Beide werden mit einem Becher zum Mischen eines einzelnen Reagenzglases geliefert.