2,6-Dinitrotoluol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L00856.06
L00856.14
L00856.06EA
29.3
EUR
L00856.06
L00856.14
2,6-Dinitrotoluol ≥97%
2,6-Dinitrotoluol
Purity: 97%
CAS No.: 606-20-2
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Flash Point: 207°(404°F)
Melting Point: 58-65°
Boiling Point: 285°
Beilstein Reference: 2052046
UN No.: 3454
MDL No.: MFCD00007158
Formel:
C₇H₆N₂O₄ Molecular Weight: 182,14 g/mol Siedepunkt: 285 °C Schmelzpunkt: 58…65 °C Dichte: 1,538 g/cm³ (15 °C) Flammpunkt: 207 °C (404 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007158 CAS-Nummer: 606-20-2 EINECS: 210-106-0 UN: 3454 ADR: 6.1,II |