2,6-Dinitrotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D200603-100G D200603-25G
SIALD200603-100GEA 269 EUR
SIALD200603-100G SIALD200603-25G
2,6-Dinitrotoluol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dinitrotoluol
Formel: C₇H₆N₂O₄
Molecular Weight: 182,14 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 65,2 °C
Dichte: 1,538 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007158
CAS-Nummer: 606-20-2
EINECS: 210-106-0
UN: 3454
ADR: 6.1,II