3-Methylanisol ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Kresolmethylether

B21455.18 B21455.30
B21455.18EA 35.9 EUR
B21455.18 B21455.30
3-Methylanisol ≥99%
3-Methylanisol

Purity: 99% CAS No.: 100-84-5 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.5130 Odour: Pleasant Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 907023 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00008395

Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 175…176 °C
Schmelzpunkt: –47 °C
Dichte: 0,969
Flammpunkt: 54 °C (129 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008395
CAS-Nummer: 100-84-5
EINECS: 202-893-4
UN: 3271
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR