4-Methylanisol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Methylanisole
164660010
164660050
164662500
164660025
ACRO164660010EA
117
EUR
ACRO164660010
ACRO164660050
ACRO164662500
ACRO164660025
4-Methylanisol 99%
4-Methylanisol
Formel:
C₈H₁₀O Molecular Weight: 122,17 g/mol Siedepunkt: 174 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 0,96 g/cm³ Flammpunkt: 53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008413 CAS-Nummer: 104-93-8 EINECS: 203-253-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...