4-Methylveratrol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15558.06 A15558.14
A15558.06EA 48 EUR
A15558.06 A15558.14
4-Methylveratrol ≥98%
4-Methylveratrol
Purity: 98% CAS No.: 494-99-5 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.5280 Odour: Aromatic Melting Point: 25-28° Boiling Point: 220° Beilstein Reference: 2045328 MDL No.: MFCD00016651
Formel: C₉H₁₂O₂
Siedepunkt: 220 °C
Schmelzpunkt: 25…28 °C
Dichte: 1,059
Flammpunkt: 84 °C (183 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016651
CAS-Nummer: 494-99-5
EINECS: 207-796-0