3-tert-Butylphenol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: m-tert-Butylphenol
154380250 154381000 154380010
ACRO154380250EA 98.8 EUR
ACRO154380250 ACRO154381000 ACRO154380010
3-tert-Butylphenol 99+%
3-tert-Butylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150.22 g/mol
Siedepunkt: 125…130 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002300
CAS-Nummer: 585-34-2
EINECS: 209-553-4
UN: 2923
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure