4-tert-Butylphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B99901-100G B99901-1KG B99901-5G
SIALB99901-100GEA 49.3 EUR
SIALB99901-100G SIALB99901-1KG SIALB99901-5G
4-tert-Butylphenol, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylphenol
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95…98 °C
Dichte: 1,017 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002367
CAS-Nummer: 98-54-4
EINECS: 202-679-0
UN: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01584

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR