4-Butylphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Butyl-4-hydroxybenzene
A12812.06
A12812.14
A12812.22
A12812.06EA
57.8
EUR
A12812.06
A12812.14
A12812.22
4-Butylphenol ≥98%
4-Butylphenol
Purity: 98%
CAS No.: 1638-22-8
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Refractive Index: 1.5170
Melting Point: ca 22°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 2042120
UN No.: 3145
MDL No.: MFCD00041750
Formel:
C₁₀H₁₄O Molecular Weight: 150,22 g/mol Siedepunkt: 245 °C Schmelzpunkt: ∼22 °C Dichte: 0,980 Flammpunkt: 121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041750 CAS-Nummer: 1638-22-8 EINECS: 216-672-5 UN: 3145 ADR: 8,III |