4-Ethylphenol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
118820010 118820050 118822500
ACRO118820010EA 166 EUR
ACRO118820010 ACRO118820050 ACRO118822500
4-Ethylphenol 97%
4-Ethylphenol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 218…219 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 41…46 °C
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002393
CAS-Nummer: 123-07-9
EINECS: 204-598-6
UN: 2430
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to brown Crystals or crystalline solid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 45 °C
GC ≥96.0 %