2-sec-Butylphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A18461.0B A18461.30
A18461.0BEA 77.7 EUR
A18461.0B A18461.30
2-sec-Butylphenol ≥98%
2-sec-Butylphenol
Purity: 98% CAS No.: 89-72-5 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Flash Point: 112°(233°F) Refractive Index: 1.5220 Odour: Phenol-like Melting Point: 10-12° Boiling Point: 226-228° Beilstein Reference: 1210026 UN No.: 3145 MDL No.: MFCD00002225
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 226…228 °C
Schmelzpunkt: 10…12 °C
Dichte: 0,982
Flammpunkt: 112 °C (233 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002225
CAS-Nummer: 89-72-5
EINECS: 201-933-8
UN: 3145
ADR: 8,II