2-Isopropylphenol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxycumol
156680050 156685000
ACRO156680050EA 19.3 EUR
ACRO156680050 ACRO156685000
2-Isopropylphenol 97%
2-Isopropylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15…16 °C
Dichte: 1,01 g/cm³
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002224
CAS-Nummer: 88-69-7
EINECS: 201-852-8
UN: 2922
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %