2-Propylphenol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Hydroxy-2-propylbenzol
TL00268.1 TL00268.10 TL00268.50
MAYBTL00268.1EA 0 EUR
MAYBTL00268.1 MAYBTL00268.10 MAYBTL00268.50
2-Propylphenol
2-Propylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 1,015 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00002251
CAS-Nummer: 644-35-9
EINECS: 211-415-3
UN: 3145
ADR: 8,III