4-Isopropylphenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Hydroxycumol
174510050
174511000
174512500
174510010
ACRO174510050EA
32.5
EUR
ACRO174510050
ACRO174511000
ACRO174512500
ACRO174510010
4-Isopropylphenol 98%
4-Isopropylphenol
Formel:
C₉H₁₂O Molecular Weight: 136.19 g/mol Siedepunkt: 212…212.4 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 59…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002372 CAS-Nummer: 99-89-8 EINECS: 202-798-8 UN: 2430 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to pink to light brown Powder or crystals or fused solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 58 to 63 °C |
GC | ≥97.5 % |