4-Pentylphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Amylphenol
A11514.06 A11514.14
A11514.06EA 44.6 EUR
A11514.06 A11514.14
4-Pentylphenol ≥98%
4-Pentylphenol
Purity: 98% CAS No.: 14938-35-3 Molecular Formula: C11H16O Formula Weight: 164.25 Flash Point: 133°(271°F) Refractive Index: 1.5145 Melting Point: 24° Boiling Point: 342° Beilstein Reference: 1364424 UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00020211
Formel: C₁₁H₁₆O
Molecular Weight: 164,25 g/mol
Siedepunkt: 342 °C
Schmelzpunkt: 24 °C
Dichte: 0,960
Flammpunkt: 133 °C (271 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020211
CAS-Nummer: 14938-35-3
EINECS: 239-015-4
UN: 2430
ADR: 8,III