tert-Butylbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12378.AK A12378.AU
A12378.AKEA 31.8 EUR
A12378.AK A12378.AU
tert-Butylbenzol ≥99%
tert-Butylbenzol
Purity: 99% CAS No.: 98-06-6 Molecular Formula: C10H14 Formula Weight: 134.22 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.4920 Odour: Characteristic Melting Point: -58° Boiling Point: 168-169° Beilstein Reference: 1421537 Merck Reference: 14,1551 UN No.: 2709 MDL No.: MFCD00008816
Formel: C₁₀H₁₄
Molecular Weight: 134.22 g/mol
Siedepunkt: 168…169 °C
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 0.867
Flammpunkt: 34 °C (93 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008816
CAS-Nummer: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
UN: 2709
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01550
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable