tert-Butylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B90602-1L B90602-250ML B90602-5ML
SIALB90602-1LEA 96.1 EUR
SIALB90602-1L SIALB90602-250ML SIALB90602-5ML
tert-Butylbenzol, Sigma-Aldrich®
tert-Butylbenzol
Formel: C₁₀H₁₄
Molecular Weight: 134,22 g/mol
Siedepunkt: 169 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 0,8662 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008816
CAS-Nummer: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01550