Cumol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Phenylpropan, Isopropylbenzol
110630010
110630025
ACRO110630010EA
37.4
EUR
ACRO110630010
ACRO110630025
Cumol 98%
Cumol
Formel:
C₉H₁₂ Molecular Weight: 120,19 g/mol Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –96 °C Dichte: 0,862 g/cm³ Flammpunkt: 31 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008881 CAS-Nummer: 98-82-8 EINECS: 202-704-5 UN: 1918 ADR: 3,III Merck Index: 13,02644 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4890 to 1.4930 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |