Cumol 99.9%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Phenylpropan, Isopropylbenzol
329730050
329735000
329730025
ACRO329730050EA
19.6
EUR
ACRO329730050
ACRO329735000
ACRO329730025
Cumol 99.9%, reinst
Cumol
Formel:
C₉H₁₂ Molecular Weight: 120,19 g/mol Siedepunkt: 152…154 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –96 °C Dichte: 0,862 g/cm³ Flammpunkt: 31 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008881 CAS-Nummer: 98-82-8 EINECS: 202-704-5 UN: 1918 ADR: 3,III Merck Index: 13,02644 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 0.861 to 0.863 kg/l |
GC | ≥99.85 % |
Bromine number | ≤0.1 g/100 ml |