Cumol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Phenylpropan, Isopropylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
28220-5ML 28220-25ML
28220-5MLEA 102 EUR
28220-5ML 28220-25ML
Cumol, Supelco®
Cumol
Formel: C₉H₁₂
Molecular Weight: 120.19 g/mol
Siedepunkt: 151
Schmelzpunkt: –96 °C
Dichte: 0.8624 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008881
CAS-Nummer: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02644
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a579b2508c688582eda1774b2166699c4e1773c&vid=0c26c0fcf439fa1b8e8cafb686d4b3479070e395&prid=web&clid=SAPDAM