Butylbenzol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
107850500
107852500
107850010
ACRO107850500EA
52
EUR
ACRO107850500
ACRO107852500
ACRO107850010
Butylbenzol 99+%
Butylbenzol
Formel:
C₁₀H₁₄ Siedepunkt: 183 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –88 °C Dichte: 0,86 g/cm³ Flammpunkt: 59 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009463 CAS-Nummer: 104-51-8 EINECS: 203-209-7 UN: 2709 ADR: 3,III Merck Index: 13,01548 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Methanol | ≤0.5 % (GC) |