Dodecylbenzol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
n-Dodecylbenzene, 1-Phenyldodecane
151020100
151020500
151022500
ACRO151020100EA
53.7
EUR
ACRO151020100
ACRO151020500
ACRO151022500
Dodecylbenzol 97%
Dodecylbenzol
Formel:
C₁₈H₃₀ Molecular Weight: 246.44 g/mol Siedepunkt: 288…300 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –7 °C Dichte: 0.85 g/cm³ Flammpunkt: 124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008974 CAS-Nummer: 123-01-3 EINECS: 204-591-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4810 to 1.4830 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |