Dodecylbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
n-Dodecylbenzene, 1-Phenyldodecane
B21362.06
B21362.14
B21362.22
B21362.06EA
39.4
EUR
B21362.06
B21362.14
B21362.22
Dodecylbenzol ≥97%
Dodecylbenzol
Purity: 97%
CAS No.: 123-01-3
Molecular Formula: C18H30
Formula Weight: 246.44
Flash Point: 124°(255°F)
Refractive Index: 1.4820
Melting Point: -7°
Boiling Point: 331°
Beilstein Reference: 1909107
MDL No.: MFCD00008974
Formel:
C₁₈H₃₀ Molecular Weight: 246,44 g/mol Siedepunkt: 331 °C Schmelzpunkt: –7 °C Dichte: 0,856 Flammpunkt: 124 °C (255 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008974 CAS-Nummer: 123-01-3 EINECS: 204-591-8 |