Ethylbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenylethan
L05908.0FEA
73.2
EUR
L05908.0F
L05908.AE
L05908.AP
Ethylbenzol ≥99%
Ethylbenzol
Purity: 99%
CAS No.: 100-41-4
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4950
Odour: Petrol-like
Melting Point: -95°
Boiling Point: 135-136°
Beilstein Reference: 1901871
Merck Reference: 14,3765
UN No.: 1175
MDL No.: MFCD00011647
Formel:
C₈H₁₀ Molecular Weight: 106,17 g/mol Siedepunkt: 135…136 °C Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0,867 Flammpunkt: 15 °C (59 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011647 CAS-Nummer: 100-41-4 EINECS: 202-849-4 UN: 1175 ADR: 3,II Merck Index: 14,3765 |