n-Hexylbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Phenylhexane, Hexylbenzene
A12821.14 A12821.22 A12821.36
A12821.14EA 62.2 EUR
A12821.14 A12821.22 A12821.36
n-Hexylbenzol ≥98%
n-Hexylbenzol
Purity: 98% CAS No.: 1077-16-3 Molecular Formula: C12H18 Formula Weight: 162.28 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4860 Melting Point: -61° Boiling Point: 226-227° Beilstein Reference: 1904786 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00009526
Formel: C₁₂H₁₈
Molecular Weight: 162,27 g/mol
Siedepunkt: 226…227 °C
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0,861
Flammpunkt: 83 °C (181 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009526
CAS-Nummer: 1077-16-3
EINECS: 214-070-7
UN: 3082
ADR: 9,III