Absperrhahn, eine Richtung, Steigung 1:5, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286455404 286455601 286456006 286456409 286457002 286457208
SCOT286455404EA 770 EUR
SCOT286455404 SCOT286455601 SCOT286456006 SCOT286456409 SCOT286457002 SCOT286457208
Absperrhahn, eine Richtung, Steigung 1:5, DURAN®
Hähne
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, poliert, ohne Küken.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Für PTFE-Küken
Gerade Bohrung.