Absperrhahn, eine Richtung, 1:5, mit PTFE-Küken, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286453009 286453806 286453206 286453403 286454005 286454202
SCOT286453009EA 1120 EUR
SCOT286453009 SCOT286453806 SCOT286453206 SCOT286453403 SCOT286454005 SCOT286454202
Absperrhahn, eine Richtung, 1:5, mit PTFE-Küken, DURAN®
Hähne
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit PTFE-Küken.
  • Austauschbare NS-Küken
  • Schraubgewindesicherung
Gerade Bohrung.