Universal-Svhlauchverbinder, gerade, LaboPlast®
Lieferant: BURKLE
8700-0417 8710-0417
BURK8700-0417EA 21.45 EUR
BURK8700-0417 229-0225
Universal-Svhlauchverbinder, gerade, LaboPlast®
Fittings und Verbinder
PP oder PVDF, durchscheinend.
  • PP, temperaturbeständig bis max. +135 °C
  • PVDF, Temperaturbeständig bis max. +160 °C, hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Sterilisierbar
Gerade Schlauchtüllen zum universellen Einsatz, konische Tüllen. PVDF-Verbinder mit Lebensmittelzulassung, autoklavierbar und UV- resistent.