Toluol, niedriger Wassergehalt ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BakerDRY™, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Anisen, Methylbenzol, Methylbenzen, Toluen, Retinnaphtha, Phenylmethan
9364-12EA
555
EUR
9364-12
9364-10
Toluol, niedriger Wassergehalt ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BakerDRY™, J.T.Baker®
Toluol
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Formel:
C₆H₅CH₃ Siedepunkt: 110,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008512 CAS-Nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 13,09607 |
|
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≥ 99.5 % |
ACS - Assay (C₆H₅CH₃) (by GC, corrected for water) | ≥99.5 % |
ACS - Color (APHA) | ≤10 |
ACS - Residue after Evaporation | ≤1 ppm |
ACS - Substances Darkened by H₂SO₄ | Passes Test |
ACS - Sulfur Compounds (as S) | ≤0.003 % |
ACS - Water (by KF, coulometric) | ≤10.0 ppm |