Toluol, EMPLURA®, reinst, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Anisen, Methylbenzol, Methylbenzen, Toluen, Retinnaphtha, Phenylmethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.08323.1000
1.08323.2500
1.08323.6025
1.08323.9950
1.08323.9190
1.08323.9011
1.08323.1000EA
42.5
EUR
1.08323.1000
1.08323.2500
1.08323.6025
1.08323.9950
1.08323.9190
1.08323.9011
Toluol, EMPLURA®, reinst, Supelco®
Toluol
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formel:
C₆H₅CH₃ Molecular Weight: 92,14 g/mol Siedepunkt: 110,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008512 CAS-Nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 13,09607 |