Tubing connectors, X-shaped, LaboPlast®
Lieferant: BURKLE
8708-0004 8708-0006 8708-0008 8708-0010 8708-0012 8708-0014 8717-0004 8717-0006 8717-0008 8717-0012 8717-0014 8717-0010
BURK8708-0004EA 8.8 EUR
BURK8708-0004 BURK8708-0006 BURK8708-0008 BURK8708-0010 BURK8708-0012 BURK8708-0014 229-0210 229-0213 229-0214 229-0216 229-0217 229-0215
Tubing connectors, X-shaped, LaboPlast®
Fittings und Verbinder
PP oder PVDF, durchscheinend.
  • PP, temperaturbeständig bis max. +135 °C
  • PVDF, Temperaturbeständig bis max. +160 °C, hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Sterilisierbar
Kreuz-Schlauchtüllen zum Verbinden von Schläuchen, zylindrische Tüllen. PVDF-Verbinder mit Lebensmittelzulassung, autoklavierbar und UV- resistent.