Schlauch, PTFE
Lieferant: BURKLE
8879-0103 8804-0103 8804-0204 8804-0305 8804-0406 8804-0810 8804-1012 8879-0204 8879-1012
BURK8879-0103EA 150.7 EUR
BURK8879-0103 BURK8804-0103 BURK8804-0204 BURK8804-0305 BURK8804-0406 BURK8804-0810 BURK8804-1012 BURK8879-0204 BURK8879-1012
Schlauch, PTFE
Schläuche Transferschlauch
PTFE, weiß, durchscheinend.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Frei von extrahierbaren Substanzen, physiologisch neutral, biokompatibel
Dieser Schlauch zeichnet sich durch seine antihaftbeschichtete Oberfläche und hervorragende dielektrische Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 bis +260 °C