Absperrhähne für Scheidetrichter, Typ Gilson, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286428407 286428801 286429609 286429806 286430001
SCOT286428407EA 571 EUR
SCOT286428407 SCOT286428801 SCOT286429609 SCOT286429806 SCOT286430001
Absperrhähne für Scheidetrichter, Typ Gilson, DURAN®
Hähne
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Glas- oder PTFE-Küken.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Für Glasmanipulatoren.