Toluol, LiChrosolv® HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Anisen, Methylbenzol, Methylbenzen, Toluen, Retinnaphtha, Phenylmethan
MQ100
1.08327.1000 1.08327.4000 1.08327.2500
1.08327.1000EA 95.2 EUR
1.08327.1000 1.08327.4000 1.08327.2500
Toluol, LiChrosolv® HPLC, Supelco®
Toluol
Formel: C₆H₅CH₃
Molecular Weight: 92.14 g/mol
Siedepunkt: 110.6
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 4
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.52 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 92.14 g/mol
Boiling Point 110.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 29 hPa (20 °C)
Flash Point 4 °C
Refractive Index 1.4968 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 535 °C
Viscosity kinematic 0.7 mm2/s (20 °C)
Synonyms Toluol, Methylbenzene
Hill Formula C7H8
Chemical Formula C6H5CH3