Toluol, wasserfrei (max. 0,002% H₂O) ≥99,8%
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: MethylbenzolRetinnaphthaAnisenToluenMethylbenzenPhenylmethan
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83680.290EA 150 EUR
83680.290 83680.230
Toluol, wasserfrei (max. 0,002% H₂O) ≥99,8%
Toluol
250 ml Flasche mit Septumverschluß mit sechs wiederverschließbaren Einstichstellen
Formel: C₆H₅CH₃
Molecular Weight: 92,14 g/mol
Siedepunkt: 110,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,8 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 0,0005 %
Wasser (K.F.) Max. 0,0020 %