Octylbenzol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1-Phenyloctane
150990250 150991000
ACRO150990250EA 78.8 EUR
ACRO150990250 ACRO150991000
Octylbenzol 99%
Octylbenzol
Formel: C₁₄H₂₂
Molecular Weight: 190.33 g/mol
Siedepunkt: 264
Schmelzpunkt: –36 °C
Dichte: 0.85 g/cm³
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009564
CAS-Nummer: 2189-60-8
EINECS: 218-582-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %