Propylbenzol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
82118-10ML 82118-5ML
82118-10MLEA 167 EUR
82118-10ML 82118-5ML
Propylbenzol, Supelco®
Propylbenzol
Formel: C₉H₁₂
Siedepunkt: 159 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009377
CAS-Nummer: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
UN: 2364
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5ddcc46e456613b0b0417e84289f17ae683889d&vid=299912d529669903728d8645724c7f1a0c956315&prid=web&clid=SAPDAM