1,2-Dibrom-1,2-diphenylethan 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
147950050 147950250
ACRO147950050EA 36.6 EUR
ACRO147950050 ACRO147950250
1,2-Dibrom-1,2-diphenylethan 96%
1,2-Dibrom-1,2-diphenylethan
Formel: C₆H₅(CHBr)₂C₆H₅
Molecular Weight: 340.06 g/mol
Schmelzpunkt: 235…241 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000137
CAS-Nummer: 5789-30-0
EINECS: 227-324-7
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5071ce04f1320e70080fd2e545601e6c65d01f23&vid=1842fa1a5f1421863878c2f18cd43a3e8565af79&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 234 to 241 °C
HPLC ≥95 %