α-Phenylbenzylbromid 90%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Bromodiphenylmethane, α-Phenylbenzyl bromide, Benzhydryl bromide
373461000 373465000
ACRO373461000EA 67.9 EUR
ACRO373461000 ACRO373465000
α-Phenylbenzylbromid 90%
α-Phenylbenzylbromid
Formel: (C₆H₅)₂CHBr
Molecular Weight: 247,13 g/mol
Siedepunkt: 184 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 33…42 °C
Dichte: 1,491 g/cm³ (13 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000134
CAS-Nummer: 776-74-9
EINECS: 212-279-8
UN: 1770
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to brown Low melting crystalline mass or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 42 °C
GC ≥88 %