α-Phenylbenzylbromid ≥90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bromodiphenylmethane, α-Phenylbenzyl bromide, Benzhydryl bromide
L02211.14
L02211.22
L02211.36
L02211.14EA
32.5
EUR
L02211.14
L02211.22
L02211.36
α-Phenylbenzylbromid ≥90%
α-Phenylbenzylbromid
Purity: 90+%
CAS No.: 776-74-9
Molecular Formula: C13H11Br
Formula Weight: 247.14
Flash Point:
Formel:
(C₆H₅)₂CHBr Molecular Weight: 247,13 g/mol Siedepunkt: 183…185 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 36…41 °C Dichte: 1,491 g/cm³ (13 °C) Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000134 CAS-Nummer: 776-74-9 EINECS: 212-279-8 UN: 1770 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...