4-Phenylbutyrophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1,4-Diphenyl-1-butanone
L15597.03 L15597.06 L15597.14
L15597.03EA 35.1 EUR
L15597.03 L15597.06 L15597.14
4-Phenylbutyrophenon ≥98%
4-Phenylbutyrophenon
Purity: 98% CAS No.: 5407-91-0 Molecular Formula: C16H16O Formula Weight: 224.30 Melting Point: 54-56° Boiling Point: 180°/8mm MDL No.: MFCD00022005
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂CH₂(C₆H₅)
Molecular Weight: 224.3 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022005
CAS-Nummer: 5407-91-0
EINECS: 226-471-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable