Tritylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Triphenylmethylchlorid, Triphenylchlormethan, Chlortriphenylmethan
140401000 140405000 140400025
ACRO140401000EA 52.4 EUR
ACRO140401000 ACRO140405000 ACRO140400025
Tritylchlorid 98%
Tritylchlorid
Formel: C₁₉H₁₅Cl
Molecular Weight: 278.78 g/mol
Siedepunkt: 230…235 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000813
CAS-Nummer: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 113 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)
HPLC ≥97.5 %