Rohling für Reaktionsgefäße, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
SCOT210207105EA 111.01 EUR
SCOT210207105 SCOT210207602 SCOT210206306 SCOT210208607 SCOT210205404
Rohling für Reaktionsgefäße, DURAN®
Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße, Kolbenform
DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung und dadurch hohe Temperaturbeständigkeit