Chlor(diphenyl)methan 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Diphenylchlormethan, Chlordiphenylmethan

154660050 154662500 154660500
ACRO154660050EA 22 EUR
ACRO154660050 ACRO154662500 ACRO154660500
Chlor(diphenyl)methan 98%
Chlor(diphenyl)methan
Formel: (C₆H₅)₂CHCl
Molecular Weight: 202,68 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 15…17 °C
Dichte: 1,14 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000855
CAS-Nummer: 90-99-3
EINECS: 202-031-7
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5940 to 1.5970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR