Chlor(diphenyl)methan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 98%
CAS No.: 90-99-3
Molecular Formula: C13H11Cl
Formula Weight: 202.69
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.5950
Odour: Pungent
Melting Point: 17-20°
Boiling Point: 139-140°/3mm
Beilstein Reference: 607925
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000855
Formel:
(C₆H₅)₂CHCl Siedepunkt: 139…140 °C (3 mmHg) Schmelzpunkt: 17…20 °C Dichte: 1,14 Flammpunkt: 160 °C (320 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000855 CAS-Nummer: 90-99-3 EINECS: 202-031-7 UN: 3265 ADR: 8,II |