Tribenzylamin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
156471000 156472500 156470010
ACRO156471000EA 32.8 EUR
ACRO156471000 ACRO156472500 ACRO156470010
Tribenzylamin 99+%
Tribenzylamin
Formel: N(CH₂C₆H₅)₃
Siedepunkt: 380…390 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Dichte: 0,9912 g/cm³ (95 °C)
Flammpunkt: 65 °C (closed cup)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004773
CAS-Nummer: 620-40-6
EINECS: 210-638-3
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c45b19a7c75302421b18150c43e96e03402f56d&vid=389de7f2863502b374023e1a04841d39e89717ec&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On anhydrous substance)