Tribenzylamin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B23797.14 B23797.22
B23797.14EA 20.6 EUR
B23797.14 B23797.22
Tribenzylamin ≥99%
Tribenzylamin
Purity: 99+% CAS No.: 620-40-6 Molecular Formula: (C6H5CH2)3N Formula Weight: 287.41 Flash Point: 203°(397°F) Odour: Weak Boiling Point: 230°/13mm Beilstein Reference: 2214682 MDL No.: MFCD00004773
Formel: N(CH₂C₆H₅)₃
Molecular Weight: 287,4 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 91…94 °C
Dichte: 0,9912 g/cm³ (95 °C)
Flammpunkt: 203 °C (397 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004773
CAS-Nummer: 620-40-6
EINECS: 210-638-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c45b19a7c75302421b18150c43e96e03402f56d&vid=389de7f2863502b374023e1a04841d39e89717ec&prid=web&clid=SAPDAM