Tribenzylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22163.0250 8.22163.9010
8.22163.0250EA 102 EUR
8.22163.0250 8.22163.9010
Tribenzylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tribenzylamin
Formel: N(CH₂C₆H₅)₃
Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92 °C
Dichte: 0,9912 g/cm³ (95 °C)
Flammpunkt: 65 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004773
CAS-Nummer: 620-40-6
EINECS: 210-638-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c45b19a7c75302421b18150c43e96e03402f56d&vid=389de7f2863502b374023e1a04841d39e89717ec&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 91 - 93 °C
Molar Mass 287.4 g/mol
Boiling Point 380 - 390 °C
pH 6.5 - 9.0 (10 g/l, H2O, 20 °C) suspension